Merck
2636801
Supelco
进样口衬管,通用快速
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
glass liner
描述
Universal flash
特點
glass flash insert
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Varian 03-918339-00 (OEM)
長度 × 外徑 × 內徑
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
相容性
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
其他說明
I263680 --> 材料编号 2636801(一包 1 件),2636825(一包 5 件)和 2636805(一包 25 件)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)