主要文件
24591
Hamilton® 注射器,1000 系列 Gastight®,LTN 针头类型 5(具有侧孔的固定针头)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
22 ga
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81643
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)