材料
fused silica
agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
參數
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
45
df
1.40 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
應用
environmental
food and beverages
pharmaceutical
柱類型
capillary intermediate polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:该色谱柱经过专门测试,可确保分离度、效率和低流失。它被设计用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
- 键合的
- 所有权
- ≤0.32 mm 内径:亚常温至 250°C(等温或编程)
- ≥0.53 mm 内径:亚常温至 230 °C(等温或编程)
應用
用SPB®-64熔融石英毛细管柱进行气相色谱,配有火焰离子化检测器(FID),以测定血液和耳蜗样品中苯乙烯的含量,在检查中测定苯乙烯在耳蜗中的分布,监测不同苯乙烯剂量引起的不同区域耳蜗细胞的听力损失和死亡,分析苯乙烯暴露后耳蜗细胞和细胞死亡途径的相对脆弱性,因为苯乙烯具有耳毒性并从中间转弯开始引起耳蜗损伤。
其他說明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
應用
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Guang-Di Chen et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 167-177 (2007-04-11)
It is known that styrene is ototoxic and causes cochlear damage starting from the middle turn. However, the cellular mechanism underlying styrene ototoxicity is still unclear. In this study, rats were exposed to styrene by gavage at different doses once
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门