主要文件
22971
六位 Mini-Vap 迷你氮吹仪
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
别名:
Mini Vap 氮吹仪,6 位,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
包裝
pkg of 1 ea
Mini-Vap長度 × 寬度
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
底座高度
3/4 in. (2 cm)
相容性
for use with 1-250mL containers
一般說明
Mini-Vap 氮吹仪包括针头阀,可以精确测量空气和氮气干燥气。可以满足各种挥发和浓缩需求。
六位 Mini-Vap (22971) 迷你氮吹仪可同时处理六个微型样品瓶或容器。该部件配备有六个不锈钢针头、微调控制针头阀和三英尺 (0.9m) 塑料管。
Mini-Vap 氮吹仪包括针头阀,可以精确测量空气和氮气干燥气。可以满足各种挥发和浓缩需求。
六位 Mini-Vap (22971) 迷你氮吹仪可同时处理六个微型样品瓶或容器。该部件配备有六个不锈钢针头、微调控制针头阀和三英尺 (0.9m) 塑料管。
可调 Mini-Vap 氮吹仪 (22970) 是一种通用的氮吹仪,可以使用单个容器。独特的设计使之适用于各种尺寸的容器,从最小的样品瓶到 250mL 的烧杯。
應用
在使用配备有火焰离子化检测器的GC分析多环芳烃时,使用了六端口的微型蒸发器进行溶剂蒸发。
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Multifactorial optimization approach for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sea sediments of Turkish Mediterranean coast.
Tuncel, Semra G., and Tansel Topal
American Journal of Analytical Chemistry, 2.07, 783-783 (2011)