主要文件
22478
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 50 ea
內徑
1/4 in.
接頭
1/4 in. GC fitting ferrule for 1/4 in. O.D. packed column
相容性
1/4 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)