主要文件
22454
Supelco
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
0.32 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea, I.D. 0.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 2 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
內徑
0.5 mm
相容性
0.32 mm to like I.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)