材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
描述
Series A
特點
removable needle Series A
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
VICI 010025
針長 × 外徑 × 內徑
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容積
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 系列 — 可拆卸针头:该 Pressure-Lok 注射器可储存样品。针头接口处的旋转阀使之可在进样前对样品进行加压。
- 集成了样品储存阀 — 通过旋转突鼻组件来启动
- 在后端盖处设置有活塞限位器 — 防止活塞在高压下从针筒中弹出
- 采用模块化结构 — 可快速拆卸所有组件,清洁和更换异常方便
- 在 250psi 压力下气体和液体都不会渗漏
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.