Key Documents
21930-U
用于 PerkinElmer® Autosystem 气相色谱仪的 SGE 注射器
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 001955
針長
70 mm
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)