化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h11-12,15H,5-10,13-14H2,1-4H3/b12-11+/t15-/m1/s1/i2D3
InChI 密鑰
MITAQTMTDSXVQD-OSMKHQBUSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3