product name
Astec® CHIROBIOTIC® R手性HPLC柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
描述
HPLC column
產品線
Astec®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Astec®
參數
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
基質活性組
ristocetin A glycopeptide phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值範圍
3.5-6.8
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 键合相:瑞斯西丁A
- pH适用范围:3.5 - 6.8
- 粒子直径:5、10或16 μm
- 孔径:100 Å
CHIROBIOTIC FAQ
CHIROBIOTIC参考书目
Chiral产品文献
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
商品
Determination of L- and D-Lactic Acid Enantiomers by HPLC-MS-MS
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Determination of L- and D-Lactic Acid Enantiomers by HPLC-MS-MS
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门