材料
stainless steel column
製造商/商標名
Agilent
參數
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
基質
60/80 Tenax TA support
基質活性組
none phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with Agilent Configuration A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
当采用较高的载气流速时,主要使用由不锈钢制成的填充柱,因为它们可以承受高压。不锈钢柱通常先用稀盐酸清洗,然后用水清洗,再用甲醇、丙酮、二氯甲烷和正己烷洗涤,以除去所有腐蚀产物和微量润滑剂。
在不需要玻璃惰性的、要求不高的应用中,应使用经济的金属柱。该色谱柱适用于Agilent 5880、5890、6890、7820和7890(配置A,柱上进样,除TCD外的所有检测器)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Science, 102-108 (1997)