材料
stainless steel column
參數
60-225 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
基質
80/100 Chromosorb W AW support
基質活性組
10% Carbowax 20M phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with General Configuration
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对于不需要玻璃惰性的低要求应用,应使用经济型的金属柱。该色谱柱具有一般性配置,并可小心将其弯曲以适用于大多数仪器。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1