Merck
所有图片(13)
主要文件
ZRB1440
Sigma-Aldrich
抗-MRC1抗体,克隆1C9,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
CD206, C型凝集素结构域家族13成员D, MMR, hMR, 人甘露糖受体, 巨噬细胞甘露糖受体1, 巨噬细胞甘露糖受体1-样蛋白质1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1C9, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 166.01 kDa
observed mol wt 180 kDa
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
monkey
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MRC1(4360)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆1C9是一种ZooMab兔重组单克隆抗体,可特异性检测巨噬细胞甘露糖受体1(MRC1)。它靶向C末端区域25个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人巨噬细胞甘露糖受体1(MRC1)C末端区域的25个氨基酸。
應用
抗MRC1,克隆1C9 ZooMAb,(目录号ZRB1440)是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向MRC1,并在亲和结合分析、流式细胞术、免疫细胞化学,免疫组织化学和蛋白质印迹分析中进行了测试。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在人淋巴结组织裂解物中检测到MRC1。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100的稀释液在人肺组织切片中检测到MRC1。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100 的稀释液在RAW 264.7细胞中检测到MRC1。流式细胞术分析:0.01 μg代表性批次在RAW 264.7细胞中检测到MRC1。
亲和结合分析:该抗体的代表性批次在亲和结合分析中以4.6 x 10-8的KD结合MRC1肽。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
標靶描述
巨噬细胞甘露糖受体1(UniProt:P22897;也称为MMR、C型凝集素结构域家族13成员D、C型凝集素结构域家族13成员D样、人甘露糖受体、hMR、巨噬细胞甘露糖受体1样蛋白1,CD206、MRC1)由人MRC1(也称为CLEC13D、CLEC13DL、MRC1L1)基因(基因ID:4360)编码。MRC1是一种单通道I型膜蛋白,可通过巨噬细胞介导糖蛋白的内吞作用。此外,它还具有吞噬功能,并通过清除不需要的甘露糖蛋白在免疫稳态中发挥作用。它在巨噬细胞、未成熟树突细胞和肝窦内皮细胞表面表达。它是C型凝集素,具有八个C型凝集素结构域,可与含硫酸和不含硫酸多糖链结合。MRC1由一个信号肽(aa 1-18)合成,该信号肽随后被切割形成成熟形态,其中包含一个大胞外结构域(aa 19-1389)、一个跨膜结构域(aa 1390-13410)和一个胞质结构域(aa 1411-1456)。胞外结构域包括一个结合4-SO4GalNAc末端含硫酸糖的糖蛋白的N-末端富含半胱氨酸的结构域、一个纤连蛋白II(FNII)结构域以及八个结合诸如甘露糖和岩藻糖等高亲和力糖的糖识别结构域。 通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)