重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B5, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 58.81 kDa
observed mol wt ~59 kDa
物種活性
mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
N-terminus
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
特異性
免疫原
應用
通过蛋白质印迹法在Raw264.7细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在Raw264.7 细胞裂解物中检测到cGAS(环状 GMP-AMP 合酶)。
测试的应用
蛋白印迹分析:一个代表性批次的1:000稀释液在 A549和MCF-7细胞裂解液中检测到IcGAS。
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次的1:100稀释液在人胎盘组织切片中检测到 cGAS。
亲和结合试验: 该抗体的一个代表性批次在亲和结合试验中以1.0 x 10-12 的KD结合cGAS 肽。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:1000稀释液在MCF-7细胞系中检测到cGAS。
流式细胞术分析:一个代表性批次的1 μg该抗体在100万个A549 细胞中检测到cGAS。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
標靶描述
外觀
重構
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1