Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB1010
Sigma-Aldrich
抗-CD8a抗体,克隆1B19,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
CD8a, T淋巴细胞分化抗原T8/Leu-2, T细胞表面糖蛋白CD8α链
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B19, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 25.73 kDa
observed mol wt ~35 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: 1:50-1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD8A(925)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆1B19是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测CD8α。它靶向一个在胞外结构域含有143个氨基酸的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于来自人CD8α胞外域的143个氨基酸。
應用
抗CD8a,克隆1B19 ZooMAb,目录号ZRB1010是一种重组兔单克隆抗体,特异性靶向T细胞表面糖蛋白CD8α链,并已被测试用于免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液在THP-1细胞裂解液中检测到CD8a。
免疫荧光分析:代表批次的1:100稀释液可在人扁桃体组织切片中检测到CD8a。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:50稀释液在THP-1细胞系中检测到CD8a。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人扁桃体组织切片中检测到CD8a。
標靶描述
T细胞表面糖蛋白CD8α链(UniProt:P01732;也称为T淋巴细胞分化抗原T8/Leu-2,CD8a)是由人类CD8a(也称为MAL)基因(基因ID:925)所编码的。CD8a是具有一个Ig样V型结构域(aa 22-135)的单程I型整合膜蛋白,在免疫反应中起着至关重要的作用,并在针对外部和内部攻击的反应中发挥多种作用。CD8a由21个氨基酸的信号肽产生,随后将其裂解以产生成熟形式。Cd8通常以通过两个二硫键连接的α和β链的异二聚体形式存在,但是,它也可以形成同型二聚体。CD8α/α同型二聚体在带有γ/δTCR的T细胞,NK细胞,肠上皮内淋巴细胞和淋巴树突状细胞的子集上表达。CD8a主要作为MHC I类分子:肽复合物的共受体起作用。据报道,CD8a与抗原呈递细胞呈递的T细胞受体(TCR)和MHC I类蛋白同时相互作用。在NK细胞中,细胞表面CD8a同型二聚体的存在提供了一种存活机制,可以使多个靶细胞结合和裂解。CD8a同型二聚体分子还促进活化淋巴细胞存活和分化为记忆CD8 T细胞。CD8的胞质结构域为酪氨酸激酶lck提供结合位点,促进导致T细胞活化、发育和细胞毒性效应子功能的细胞内信号传导事件。CD8+细胞毒性T细胞在诱导肿瘤细胞,以及被病毒、细菌或寄生虫感染的细胞的细胞死亡中起重要作用。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Long Qin et al.
Science advances, 8(21), eabn3774-eabn3774 (2022-05-26)
The diffuse-type gastric cancer (DGC) is a subtype of gastric cancer (GC) associated with low HER2 positivity rate and insensitivity to chemotherapy and immune checkpoint inhibitors. Here, we identify urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) as a potential therapeutic target for