主要文件
Z756903
背侧开口小鼠限制器
For mice 18-35 grams, pack of 1 ea
别名:
Rodent restrainer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.22
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F46401-0000
一般說明
注射方式精确、安全、快速。通过顶部的圆形开口可轻松进入鼠标的背部皮肤,因此您可以准确地进行皮下注射,而不会被咬伤,也不会粘手指。
  • 易于进入:先将小鼠尾巴或导线头从宽的进入漏斗中抽出,进入管子的后部,然后在两个槽中选择一个来定位止动闸门。
  • 尾巴先进入,尾巴暴露在管子的后部,便于纹身和尾巴流血。
  • 外形尺寸(长 x 宽 x 高):17.4 x 10 x 6.7 cm(6.8 x 3.9 x 2.6 英寸)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)