主要文件
Z744120
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 100 tube(s)
别名:
freezer container, freezer storage, storage container
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
材料
white
特點
to hold 100 tube(s)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech FRSB-2000
技術
cryopreservation: suitable
寬度 × 長度
2 in. × 2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2" Freezer Box w/100 hole divider
應用
Cryogenics
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)