主要文件
Z744110
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
别名:
cryogenic vial labels, freezer labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
材料
white
包裝
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
製造商/商標名
Diversified Biotech DTCR-6100
技術
cryopreservation: suitable
寬度 × 長度
0.94 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Temperature Range: 70°C to -196°C
應用
Cryogenics
法律資訊
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)