主要文件
Z743683
Tough-Tags, sidewall
white, L × W 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 1000 Roll
别名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1000 Roll
製造商/商標名
Diversified Biotech TT-SWALL
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度
1.50 in. × 0.25 in.
顏色
white
一般說明
Tough-Tags for multiwell plate sidewalls
  • Temperature resistant from -40°C to 150°C
  • Accept many marking instruments
  • Sized perfactly to fit microplate sidewalls
法律資訊
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)