Key Documents
Z722464
IKA® ULTRA-TURRAX® 分散机
T-25 Digital, for volumes of 1-2,000 mL, 230 V, 1/cs
别名:
tissue grinders, tissue homogenizers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.73
AC/DC 輸入
230 V AC
描述
sample 1 - 2,000 mL
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IKA 3725000
參數
3000-25000 rpm speed
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T 25 Digital ULTRA-TURRAX®
  • 应用范围从均质废水样品到实验室反应器的使用,再到真空/压力下的分散任务以及医疗诊断中的样品制备
  • 适用于 1-2,000 mL (H20) 的体积
  • 三种轴承(另售)
  • 标准版仅提供数字显示
  • 转子-定子配置具有经 30 年验证、有保证的测试结果可比性
應用
  • 用于化学、药物和食品研究中的颗粒缩小、乳化和反应增强
  • 用于生物学和医学研究的组织匀浆
  • 酒精生产
  • 污泥样品的重金属分析
  • 用于海洋样品的均质化,以便分离细菌聚集物
注意:分散元件/杆单独出售
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG