Merck
Z721530
AlumaSeal ® II 薄膜
for PCR and cold storage, sterile
别名:
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NC.01
材料
aluminum film (medical grade adhesive)
無菌
sterile
特點
piercable
包裝
pack of 50 ea (pkg of one tamper evident bag of 50/box)
製造商/商標名
Excel Scientific AFS-25
技術
PCR: suitable
長度
142.9 mm
寬度 × 長度
8.26 cm × 14.61 cm
寬度
82.6 mm
顏色
metallic silver
應用
agriculture
相关类别
一般說明
采用36 μm软不透水铝箔封口膜,搭载强大的医用级粘合剂、AlumaSeal® II密封膜,在热循环过程中无需热密封装置或垫子。每个密封膜尺寸为82.6 x 146.1 mm,为所有PCR板提供了足够的密封面积。带末端标签的穿孔之间的长度为125.4 mm。与其他铝箔相比,在去除衬底纸时,AlumaSeal® II不易卷回,并且在使用过程中与印版吻合良好。无菌产品每100 μm装一袋,每袋50粒。
  • 易于用单或多通道移液器和机器人探针刺穿
  • 耐热和耐寒,推荐用于-80°C至+ 120°C的温度
  • 经认证无DNA酶、RNA酶和核酸
  • 优异的阻隔性能,几乎没有样品蒸发或干燥
法律資訊
AlumaSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)