主要文件
Z720801
Nunclon ® Δ培养皿
6 wells, flat bottom, collagen I coated
别名:
cell culture plate, cell culture treated plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.22
材料
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
無菌
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
特點
lid
包裝
case of 20 ea
製造商/商標名
Nunc 152034
皿長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
最大體積
3 mL
尺寸
6 wells
表面積
9.6 cm2 , per well
有效容積
3 mL
顏色
clear
結合類型
Collagen I coated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nunclon® Delta多孔培养板适用于各类细胞培养,例如,放大和克隆等。SonicSeal载玻片孔适合在Permanox®载玻片上进行细胞原位培养。Permanox并不自发荧光。孔边缘凸起降低交叉污染风险。优异的光学质量。经认证的表面处理,确保理想的细胞附着和生长状态。
法律資訊
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)