主要文件
Z717479
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 3.0 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
最大體積:
3.0 mL
無菌:
non-sterile
特點:
electronic: no
single-channel
包裝:
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
製造商/商標名:
Nichiryo SG-N3
無菌
non-sterile
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
製造商/商標名
Nichiryo SG-N3
存貨情形
not available in (Not available in France)
最大體積
3.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)