主要文件
Z707430
AeraSeal 密封膜
non-sterile
别名:
ELISA plate seal, breathable plate seal, permeable rayon film, piercable plate seal, qPCR plate seal
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
Rayon film
無菌
non-sterile
特點
piercable
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Excel Scientific B-100
技術
tissue culture: suitable
長度
142.9 mm
寬度 × 長度
8.26 cm × 14.29 cm
寬度
82.6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种 140 μm 厚的疏水性多孔密封膜(带有医用级粘合剂),用于组织培养板,生物团块和 96孔板,其中气体交换是细胞或细菌生长所必需的。AeraSeal 密封膜可最大限度地减少交叉污染、溢出和蒸发。它们允许所有孔进行均匀的空气和 CO2 交换,而不像板盖那样,板盖有利于板边缘附近的孔的交换。尺寸:对于标准尺寸的组织培养板,82.6×142.9mm
  • 无细胞毒性、高透气性
  • 移液管吸头或移液管可轻松刺穿,以进行样品回收
  • 推荐温度为 -20°C 至 + 80°C
注意:AeraSeal 薄膜适用于低氧培养条件。
法律資訊
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)