主要文件
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 50 mL tubes
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Hettich 5259
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5051 (bucket)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)