主要文件
Z663905
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
vial top label for 1.0 - 2.0 mL vial/tube, writing surface diam. 12.70 mm, yellow Nylon
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
yellow Nylon
包裝
roll of 500 labels
製造商/商標名
Brady PTL-83-499YL
存貨情形
available only in EU
書寫表面直徑
12.70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)