主要文件
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
orange vinyl
包裝
roll of 15 m
製造商/商標名
Brady PTL-42-439-OR
存貨情形
available only in EU
寬度 × 長度
25.40 mm × 15 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)