主要文件
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
polyester
white
包裝
roll of 750 labels
製造商/商標名
Brady PTL-108-461
存貨情形
available only in EU
技術
PCR: suitable
寬度 × 長度
38.10 mm × 17.28 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)