Key Documents
Z653594
Pyrex®玻璃培养管
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
無菌
non-sterile
特點
neck thread external thread
包裝
pack of 40 ea
製造商/商標名
SciLabware 1636/04MP
外徑 × 長度
16 mm × 125 mm
容量
14 mL
16 mL
螺紋尺寸
15 mm , cap
壁厚
1.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 培养工作的理想选择
  • 由Pyrex®硼硅玻璃制造而成
  • 化学耐受性,减少可导致pH值变化的污染物浸出
  • 带有惰性PTFE衬里橡胶圈的酚醛螺旋盖可承受反复的干热和蒸汽灭菌循环(121°C下持续2小时)
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.