主要文件
Z653527
Pyrex®无边中壁玻璃试管
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
别名:
1622/10M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
SciLabware 1622/10M
存貨情形
available only in EU
外徑 × 長度
16 mm × 125 mm
管直徑
16 mm
壁厚
1.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 无边缘设计在插入和装架存放时可带来更高的便捷性
  • 培养工作的理想选择
  • 完全可高压灭菌
  • 高抗水侵蚀能力
  • 减少可导致pH值变化的污染物浸出
  • 由耐热Pyrex硼硅酸盐玻璃制成,可在高温下使用
  • 符合ISO 4142标准
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)