主要文件
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
接合處
Joints neck (108)
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
without cap
包裝
pack of 1
製造商/商標名
DURAN® 212277306
容量
5,000 mL
直徑× 高度
220 mm × 322 mm
相关类别
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)