主要文件
Z640441
Eppendorf® epT.I.P.S.吸头重装工具
volume range 50-1250 μL
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
長度:
76 mm
最大體積:
1.25 mL
容積範圍:
50-1250 μL
無菌:
non-sterile
特點:
barrier: no
包裝:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
製造商/商標名:
Eppendorf® 0030 073.487
Eppendorf® 022491563
材料
green
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 073.487
Eppendorf® 022491563
長度
76 mm
最大體積
1.25 mL
容積範圍
50-1250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ep T.I.P.S.盒的一部分和重装系统,可用于对再填充托盘进行无污染操作,其带有塑料盖可防止在转移到工作盒时与托盘发生接触。
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)