主要文件
Z640069
Eppendorf® epT.I.P.S. 标准吸头
volume range 0.1-10 μL
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
製造商/商標名:
Eppendorf® 0030 000.811
Eppendorf® 022492004
長度:
34 mm
最大體積:
10 μL
容積範圍:
0.1-10 μL
無菌:
non-sterile
特點:
barrier: no
包裝:
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
材料
gray
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 000.811
Eppendorf® 022492004
長度
34 mm
最大體積
10 μL
容積範圍
0.1-10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
散装包装在可重新密封袋中。
200μL、300μL 和 1000μL 吸头有颜色编码,分别为黄色、橙色和蓝色。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)