Key Documents
Z637572
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
製造商/商標名
BRAND 147030
閥桿外徑 × 長度
14 mm × 90 mm
頂端直徑
120 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
BR147030 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG