主要文件
Z600628
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
optical glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
optical glass
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 110-OS
參數
320-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3,500 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)