描述
Includes membrane support capsule, two 0.5 mL gas-tight syringes, benchtop stabilizer, and 50 polycarbonate membranes, 100 nm pore size.
無菌
non-sterile
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
快速、有效地制备大小均一的单室脂质体。原理很简单:采用固定在膜包上的特殊改进的气密注射器,来回推动,使得脂质乳液反复通过多孔聚碳酸酯滤膜,从而挤出脂质体。使用提供的注射器,样品处理量为 0.5 mL,样品残留量几乎为零。滤膜可选择孔径:100 至 400 nm。