主要文件
Z369020
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
製造商/商標名:
Finn 9400303
長度:
3.2 cm
最大體積:
10 μL
容積範圍:
0.1-10 μL
無菌:
sterile
特點:
barrier: no
包裝:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
材料
pink
無菌
sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
製造商/商標名
Finn 9400303
長度
3.2 cm
最大體積
10 μL
容積範圍
0.1-10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
相容性
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
法律資訊
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)