主要文件
Z363677
紫外线透射灯
312nm wavelength (only), AC/DC input 220 V AC, 50 Hz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
描述
312nm wavelength (only)
viewing area area 20 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于可视化溴化乙锭染色的核酸和类似的荧光检测系统。
  • 提供单波段和双波段装置。全部包括 312 nm(中频紫外线)灯泡,这与溴化乙锭的荧光激发最大值相对应。增强了荧光强度,同时减少了染色核酸的光漂白和光切口。双波段装置还包括 254 nm(短波紫外线)灯泡
  • 6 个 15 W 或 4 个 8 W 灯泡均匀照亮观察区域
  • 强度选择器:用于在读/照相凝胶(100%)和制备/切割凝胶(70%)之间切换
  • 冷却风扇:有助于防止样品和玻璃过滤器受到热损害
  • 使用寿命长,耐日晒;在 312nm 处寿命无限长,在 254nm 处寿命在 3000 小时以上
  • 内置铰链式紫外线安全屏
警告
透照仪是紫外线的强有力来源,会对未受保护的眼睛和皮肤造成严重伤害。在操作设备之前,请务必阅读产品手册。
其他說明
请参阅本网站上的“实验室器具安全设备”部分,以获取有关服装和护目镜的建议。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)