Key Documents
Z337285
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 24/29
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS24/29
特點
autoclavable
製造商/商標名
BRAND
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hollow, with sealing ribs and square grip.
其他說明
BR144430 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG