主要文件
Z334235
BRAND®试管架, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, red
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
特點
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 10
Holds 40 x 20 mm tubes
製造商/商標名
BRAND 4340022
長度 × 寬度 × 高度
265 mm × 126 mm × 75 mm
顏色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
可用于一般直径试管的多功能且价格便宜的试管架。坚固的结构,可堆叠。
聚丙烯架子可卡扣在一起(三件式),易于组装,坚固耐用,可堆叠,并提供四种颜色。不会漂浮在水浴中。带有字母数字位置标识,可清楚地识别样品。位置之间就较大间隔。
工作温度:-20至90ºC。可在121ºC高温高压灭菌。
其他說明
BR4340022 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)