Key Documents
Z331406
Lenz® round bottom flasks
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/23
agency
according to DIN 12 348
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Lenz 3.0014.22
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH