主要文件
Z323993
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear borosilicate glass 3.3
round bottle
接合處
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
特點
without cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 23310
容量
2 L
直徑× 高度
160 mm × 200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DURAN® spare reservoir bottles for automatic burettes.
其他說明
BR23310 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)