主要文件
Z322733
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 1,000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
PTFE
特点
graduations: no
制造商/商品名称
BRAND 90362
高度 × 直径
155 mm × 105 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)