製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
應用
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
應用
根据同化氮化合物的能力推荐用于对酵母进行分类。
成分
成分 (g/L)
右旋糖,10.00
L-组氨酸盐酸盐,0.001
DL-甲硫氨酸,0.002
DL-色氨酸,0.002
生物素,0.000002
泛酸钙,0.0004
叶酸,0.000002
肌醇,0.002
烟酸,0.0004
对氨基苯甲酸,0.0002
盐酸吡哆辛,0.0004
核黄素(维生素 B2),0.0002
盐酸硫胺,0.0004
硼酸,0.0005
硫酸铜,0.00004
碘化钾,0.0001
氯化铁,0.0002
硫酸锰,0.0004
钼酸钠,0.0002
硫酸锌,0.0004
磷酸二氢钾,1.00
硫酸镁,0.50
氯化钠,0.10
氯化钙,0.10
右旋糖,10.00
L-组氨酸盐酸盐,0.001
DL-甲硫氨酸,0.002
DL-色氨酸,0.002
生物素,0.000002
泛酸钙,0.0004
叶酸,0.000002
肌醇,0.002
烟酸,0.0004
对氨基苯甲酸,0.0002
盐酸吡哆辛,0.0004
核黄素(维生素 B2),0.0002
盐酸硫胺,0.0004
硼酸,0.0005
硫酸铜,0.00004
碘化钾,0.0001
氯化铁,0.0002
硫酸锰,0.0004
钼酸钠,0.0002
硫酸锌,0.0004
磷酸二氢钾,1.00
硫酸镁,0.50
氯化钠,0.10
氯化钙,0.10
準備報告
A. 氮同化试验
制备10x肉汤基础浓缩液:将11.7g酵母碳源基础溶于100mL蒸馏水中。添加适当的氮源。必要时可加热使培养基完全溶解。过滤灭菌。
B.检测酵母,酿酒酵母除外
将2.35g酵母碳源基础溶于100mL蒸馏水中。
C.检测啤酒和其他酿造成分中的野生酵母
将0.33g硫酸铵(货号A2939)和4g细菌学琼脂(货号A5306)加入B基础液。15 lbs压力下 (121°C) 高压蒸汽灭菌15分钟。
制备10x肉汤基础浓缩液:将11.7g酵母碳源基础溶于100mL蒸馏水中。添加适当的氮源。必要时可加热使培养基完全溶解。过滤灭菌。
B.检测酵母,酿酒酵母除外
将2.35g酵母碳源基础溶于100mL蒸馏水中。
C.检测啤酒和其他酿造成分中的野生酵母
将0.33g硫酸铵(货号A2939)和4g细菌学琼脂(货号A5306)加入B基础液。15 lbs压力下 (121°C) 高压蒸汽灭菌15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Gloves
其他客户在看
商品
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.