化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
分子量
apparent mol wt 367.2
包裝
vial of 2 mg
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI 密鑰
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
生化/生理作用
cXMP是环状GMP的类似物,用于评估磷酸二酯酶的活性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3