Merck
V8639
Sigma-Aldrich
VO-OHpic 三水合物
≥98% (HPLC), solid
别名:
(OC-6-45) 水溶液(3-羟基-2-吡啶羧酸-kapaO2)[3-(羟基-kapaO)-2-吡啶羧酸 (2-)-kapaO2] 氧钒酸盐 (1-),氢, 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N2O8V · H · 3H2O
分子量:
415.20
分類程式碼代碼:
41121801
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
gray
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.O.O.O.Oc1cccnc1C(=O)O[VH]2(=O)OC(=O)c3cccnc3O2
InChI
1S/2C6H5NO3.4H2O.O.V.H/c2*8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10;;;;;;;/h2*1-3,8H,(H,9,10);4*1H2;;;/q;;;;;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
QVBVJWFAUFEGMT-UHFFFAOYSA-K
一般說明
VO-OHpic 是一种钒复合物。VO-OHpic 可能是一种促衰老的抗癌药物,用于治疗磷酸酶和张力蛋白同源物 (PTEN) 表达降低的癌症。阻断细胞活性、细胞增殖、克隆形成和诱导衰老相关 β-Hep3B 细胞中的半乳糖苷酶活性。
應用
VO-OHpic 三水合物已被用于研究磷酸酶和张力蛋白同源物 (PTEN) 在多梳抑制复合体 2 (PRC2) 介导的细胞凋亡中的角色。也被用作 PTEN 抑制剂,研究褪黑素在 β 淀粉样蛋白(aβ)通过 PTEN 途径诱导的神经毒性。
生化/生理作用
VO-OHpic 三水合物是一种 PTEN(第 10 号染色体缺失的磷酸酶和张力蛋白同源物)抑制剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Ying-Zi Liu et al.
International journal of oncology, 45(1), 104-112 (2014-04-24)
Colon cancer is one of the most common malignancies and the treatments for colon cancer have been developed substantially in the last decades, but there is still a great clinical need to explore new treatment regimens due to the undesirable
Characterisation of the PTEN inhibitor VO-OHpic
Mak LH, et al.
Journal of Chemical Biology, 3(4), 157-163 (2010)
Pharmacological inhibition of polycomb repressive complex-2 activity induces apoptosis in human colon cancer stem cells
Benoit YD, et al.
Experimental Cell Research, 319(10), 1463-1470 (2013)
Melatonin protects against Abeta-induced neurotoxicity in primary neurons via miR-132/PTEN/AKT/FOXO3a pathway
Zhao Y, et al.
Biofactors (2018)
A PTEN inhibitor displays preclinical activity against hepatocarcinoma cells
Augello G, et al.
Cell Cycle, 15(4), 573-583 (2016)