主要文件
V8255
Supelco
玻璃液体闪烁瓶
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
别名:
Glass Vials for Scintillation Counting
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
glass vial
metal foil liner
polypropylene cap
特點
closure type screw top vial
closure type white urea cap
包裝
pkg of 500 ea
小玻璃瓶尺寸
28 mm × 61 mm , with cap
容積
20 mL
接頭
thread for 22-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Wheaton 180 牌低钾玻璃,可获得均匀的低本底和高紫外透射。白色瓶盖配合紧密,并可在上面书写。
包裝
闪烁瓶在 100 只装托盘中使用收缩薄膜单格包装。
瓶盖在单独的托盘中按 100 只装袋。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)