主要文件
V5750
Sigma-Aldrich
蛇毒 来源于 Sepedon (Hemachatus) hemachatus (环颈血蝮蛇)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
儲存溫度
−20°C
應用
Source of phospholipase A and postsynaptic neurotoxins.
生化/生理作用
has acetylcholinesterase activity
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)