主要文件
TMO374026
Nunc® Coded Cryobank Vials in black low rack
polypropylene, capacity 0.5 mL, self-standing natural, sterile, red cap, case of 960 ea
别名:
coded cryobank vial storage, cryostorage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene
red cap
self-standing natural
無菌
sterile
包裝
case of 960 ea
製造商/商標名
Nunc 374026
技術
cryopreservation: suitable
容量
0.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Related applications: Cell Culture Plastics
法律資訊
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)