生物源
plant oil (sunflower)
化驗
≥99%
形狀
powder
官能基
ester
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1